Imprimer
Anneaux d'inclusion
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M460 M460-3 M460-4 M460-5 M460-6
720-0815EA 152 EUR
720-0815 720-0816 720-0817 720-0818 720-0819
Anneaux d'inclusion
Cassettes d’enrobage Anneaux d'enrobage
PS. Ces anneaux d'enrobage sont adaptés au maintien et à l'identification des blocs d'échantillons de tissus et aux adaptateurs pour microtomes.
  • La zone de marquage gravée sur l'anneau est porte un numéro d'identification et est placée sur le bloc d'échantillon
  • De la paraffine supplémentaire est versée sur le moule de base afin de cimenter l'anneau sur le bloc tissulaire
  • L'anneau d'enrobage maintient fermement l'échantillon de tissu dans l'adaptateur pour microtomes pour la coupe, puis identifie l'échantillon lorsqu'il est rangé