Imprimer
Cassettes de traitement/d'enrobage pour tissus, Histosette® II, M485
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M485-11 M485-2 M485-3 M485-5 M485-6 M485-4 M485-10 M485-12 M485-7 M485-8 M485-9
720-0224EA 112 EUR
720-0224 720-0226 720-0227 720-0229 720-0230 720-0228 720-0223 720-0225 720-0231 720-0232 720-0233
Cassettes de traitement/d'enrobage pour tissus, Histosette® II, M485
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
Polymère acétal. Semblables au modèle M492, mais les couvercles sont déjà retirés des cassettes et emballés séparément dans le paquet.
  • Pratique pour les instruments d'étiquetage de cassettes, les couvercles étant déjà retirés
  • Résistante à l'action chimique des solvants histologiques
  • Efficaces, les fentes d'écoulement maximisent les échanges de fluides