Imprimer
Cassettes de fixation de tissus, M480
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M480-2 M480-9 M480-11 M480-12 M480-3 M480-4 M480-5 M480-6 M480-7 M480-8 M480-1 M480-10
720-0832EA 193 EUR
720-0832 720-0839 720-0830 720-0831 720-0833 720-0834 720-0835 720-0836 720-0837 720-0838 720-0828 720-0829
Cassettes de fixation de tissus, M480
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
Cassettes en plastique à usage unique, destinées à la fixation et à l'identification des échantillons de tissus dans les procédures de traitement, d'enrobage et de coupe.
  • Résistantes aux solvants couramment utilisés en histologie
  • Conçues pour accepter les couvercles en métal standard (M481)
  • Plage d'écriture inclinée (angle de 45°), permettant de marquer facilement les échantillons
Disponibles en plusieurs couleurs.