Imprimer
Cassettes d'inclusion et de traitement pour biopsie, Histosette® I, M491
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M491-2 M491-3 M491-4 M491-5 M491-6 M491-9 M491-10 M491-11 M491-12 M491-7 M491-8
720-0898EA 223 EUR
720-0898 720-0899 720-0900 720-0901 720-0902 720-0905 720-0895 720-0896 720-0897 720-0903 720-0904
Cassettes d'inclusion et de traitement pour biopsie, Histosette® I, M491
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
En polymère d'acétal
  • Résistance aux solutions histologiques
  • Ouvertures oblongues
  • Couvercle intégré
  • Façade avant inclinée à 30°, non compatible avec les imprimantes