Imprimer
Cassettes de traitement/d'enrobage pour tissus, Histosette® II, M492
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 4.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 4.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 0 
santé / achat / Clermont Ferrand
Oui, je le conseille
produit fiable et répondant à nos attentes dommage que le délai de livraison soit très long
M492-2 M492-4 M492-5 M492-6 M492-10 M492-11 M492-12 M492-3 M492-8 M492-9 M492-7
720-0909EA 320 EUR
720-0909 720-0911 720-0912 720-0913 720-0906 720-0907 720-0908 720-0910 720-0914 720-0915 720-1528
Cassettes de traitement/d'enrobage pour tissus, Histosette® II, M492
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
Polymère acétal
  • Résistante à l'action chimique des solvants histologiques
  • Efficaces, les fentes d'écoulement maximisent les échanges de fluides
  • Couvercle intégré
  • Zone inscriptible antérieure inclinée à un angle de 45° pour une utilisation avec les principaux instruments d'étiquetage