Imprimer
Cassettes d'inclusion et de traitement pour biopsie, Histosette® II, M493
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M493-2 M493-4 M493-5 M493-6 M493-7 M493-8 M493-9 M493-10 M493-11 M493-12 M493-3
720-0919EA 324 EUR
720-0919 720-0921 720-0922 720-0923 720-0924 720-0925 720-0926 720-0916 720-0917 720-0918 720-0920
Cassettes d'inclusion et de traitement pour biopsie, Histosette® II, M493
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
En polymère d'acétal
  • Le tapis pour biopsie n'est pas nécessaire
  • Résistance aux solutions histologiques
  • Couvercle intégré
  • Façade avant inclinée à 45° adaptée à certains systèmes automatiques d'identification