Imprimer
Cassettes pour biopsie dans des étuis QuickLoad™, Micromesh™
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M507-12SL M507-11SL M507-2SL M507-3SL M507-4SL M507-5SL M507-6SL M507-7SL M507-8SL M507-9SL M507-10SL
720-1224EA 328 EUR
720-1224 720-1578 720-1228 720-1229 720-1230 720-1231 720-1232 720-1582 720-1583 720-1584 720-1223
Cassettes pour biopsie dans des étuis QuickLoad™, Micromesh™
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Étui en plastique
  • Zone d'inscription antérieure inclinée à 45° pour un meilleur marquage automatique
  • Disponibles dans des couleurs non cytotoxiques et non métalliques
  • Particulièrement adaptées aux biopsies à l'aiguille
  • Grandes zones d'inscription sur trois côtés des cassettes
Moulées à partir d'un polymère haute densité spécial, ces cassettes conservent les échantillons submergés dans le liquide et conservent une excellente résistance à l'action chimique des solvants histologiques. Fermeture facile du couvercle sans perte d'échantillons, même en cas d'ouvertures répétées. Grand compartiment carré de 27 mm sur 6 mm de haut.
Cdt: cassettes conditionnées par étuis de 75. Chaque boîte contient 10 étuis.