Imprimer
Cassettes de traitement/d'enrobage pour tissus, Histosette® I, M490
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M490-10 M490-12 M490-2 M490-3 M490-4 M490-5 M490-6 M490-7 M490-9 M490-11 M490-8
720-0884EA 148 EUR
720-0884 720-0886 720-0887 720-0888 720-0889 720-0890 720-0891 720-0892 720-0894 720-0885 720-0893
Cassettes de traitement/d'enrobage pour tissus, Histosette® I, M490
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
Polymère acétal
  • Résistant aux solvants histologiques
  • Les fentes de flux continu augmentent l'échange de fluides et permettent une vidange efficace
  • Grâce au couvercle intégré, l'utilisation de couvercles en acier indépendants est inutile.
  • Angle d'écriture de 30°