Imprimer
Casques de sécurité, uvex airwing B-S-WR
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9762.031 9762.131
111-8059EA 26 EUR
111-8059 111-8238
Casques de sécurité, uvex airwing B-S-WR
Casques Casques de sécurité
Conception ultra-moderne, système de ventilation variable innovant, coque de sécurité en PE avec canal de vidange, charlotte en matériau tissé avec six points d'attache à réglage coulissant (ou de portoir), broches d'adaptateur latérales (largeur standard de 30 mm) permettant la fixation de protège-oreilles, d'écrans faciaux ou de lunettes de protection Ultravision. Système de ventilation variable composé d'écrans d'aération avant et arrière réglables.
  • Système de ventilation variable (ouvertures à l'avant et à l'arrière)
  • Réglage du portoir
  • Écran de
En savoir plus