Imprimer
Lunettes de protection, combinaison
Fournisseur: Bollé Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
COVERSI COVACLEAN
111-0991EA 0 EUR
111-0991 BOLECOVACLEAN
Lunettes de protection, combinaison
Lunettes de protection
Ces lunettes-masques confortables sont dotées d'une tresse ajustable.
  • S'adapte confortablement à la plupart des lunettes de vue
  • Ventilation à haut débit avec quatre ventilateurs indirects
  • Résistant au métal en fusion et aux solides chauds, à la poussière et aux aérosols liquides
Certifications: EN 166