Imprimer
Gants tricotés, HyFlex® 11-600 / 11-601 / 11-605
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11-600/10 11-600/7 11-600/8 11-600/9 11-605/10 11-605/6 11-605/7 11-605/8 11-605/9 11-600/6 11-601/10 11-601/6 11-601/7 11-601/8 11-601/9 11-600/11 11-601/5 11-600/5
112-0195EA 85.8 EUR
112-0195 112-0197 112-0198 112-0199 112-0200 112-0201 112-0202 112-0203 112-0204 112-0196 112-5073 112-5074 112-5075 112-5076 112-5077 112-4246 ANSE11-601/5 ANSE11-600/5
Gants tricotés, HyFlex® 11-600 / 11-601 / 11-605
Gants
Combiné à l'enduction en PU, le revêtement en tricot nylon extensible procure flexibilité et élasticité.
  • Sensibilité tactile et dextérité optimales: ultra fins et résistance supérieure aux déchirures
  • Revêtement en PU pour une excellente préhension dans des environnements secs
  • Ne tache et ne peluche pas
Ces gants industriels conviennent aux applications minutieuses, telles que l'assemblage de petites pièces, ou aux travaux en salles propres.
Certifications: 11-600/11-601: EN 388:2016 (3121A), Cat. II
11-605: Cat. II.