Imprimer
Hand protectors, Hot Hand®
Fournisseur: FUNAKOSHI
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
KG-0000-01 KG-0000-02 KG-0000-03 KG-0000-04 KG-0000-06
112-5070EA 78.4 EUR
112-5070 112-1983 112-5071 112-1984 112-5072
Hand protectors, Hot Hand®
Protections thermiques pour les mains
En élastomère de silicone souple, ces moufles de préhension permettent de maintenir et de transporter sur une courte distance des objets chauds ou froids. Sa forme ne protège que l'intérieur de la main en assurant une bonne sensibilité. Le pouce doit être engagé dans une des deux alvéoles, les autres doigts dans la seconde afin d'assurer un bon effet de pince.
  • Température d'utilisation de ˗60 à +230 °C
  • Nettoyage à l'eau savonneuse, stockage à l'abri de l'humidité, lumière à température ambiante
  • Préhension et bon contact assurés
Colour: White, red
EN 407, EN 511; Cat. II
Certifications: EN 407, EN 511; Cat. II