Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, Showa CHM
Fournisseur: Showa
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CHM-09 CHM-10
112-3272EA 65.5 EUR
112-3272 112-3273
Gants résistants aux produits chimiques, Showa CHM
Gants
Les gants en néoprène non renforcé sur caoutchouc naturel résistent aux acides, aux alcools, aux huiles, aux produits caustiques, aux graisses animales et aux solvants à base de pétrole.
  • Doublure floquée 100 % coton absorbant la transpiration
  • Excellente résistance à la déchirure, à la perforation et à l'abrasion
  • Imperméable pour travailler dans des environnements humides ou gras
  • La surface offre une bonne adhérence et les substances humides peuvent être repoussées
  • Poignet bien protégé
  • Couleur peu salissante
Idéal pour une utilisation dans l'industrie chimique, automobile et métallurgique.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMNT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (2021X); Cat. III
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant