Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, FluoTech 468
Fournisseur: MAPA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
34468130 34468138 34468139
112-1277EA 228 EUR
112-1277 112-1275 112-1276
Gants résistants aux produits chimiques, FluoTech 468
Gants
Ces gants étanches en fluoroélastomère de couleur noire avec intérieur en nitrile chloriné résistent aux produits chimique comme les solvants pétroliers, aromatiques et chlorés.
  • Excellente flexibilité, excellente résistance mécanique, durée de vie supérieure
  • Couche intérieure verte - témoin d'usure - pour une plus grande sécurité de l'utilisateur
  • Recommandés aux personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel
Length: 300 mm  
Epaisseur: 0,5 mm
Couleur: noir
EN 374 (ADEFGJKL), EN 388 (4102), cat. III
Certifications: EN ISO 374-1 Type A (ADEFGJLMNO), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3102X) ; Cat. III