Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, Ultranitril 492
Fournisseur: MAPA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
34492200 34492811 34492816 34492207 34492818 34492209
112-6111EA 55.7 EUR
112-6111 112-6112 112-6113 112-6114 112-6115 112-6116
Gants résistants aux produits chimiques, Ultranitril 492
Gants
Ces ​​gants de conception anatomique avec doublure floquée de qualité offrent une bonne résistance chimique aux dérivés d'hydrocarbures, aux alcools, aux solvants aromatiques et chlorés.
  • Durée de vie plus longue : Excellente résistance mécanique (abrasion, perforation)
  • Procédé double couche : Protection chimique renforcée
  • Recommandé pour les personnes sensibilisées aux protéines de caoutchouc naturel
Idéal pour une utilisation dans les industries manufacturières utilisant des huiles de coupe, le traitement des métaux avec des solvants, les traitements chimiques, les industries automobiles et dans le secteur agricole.
Certifications: EN 388 (3101X), EN ISO 374-1 Type A (AJKOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, ISO 18889 G2, Cat. III
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant