Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
39-122/10 39-122/7 39-122/8 39-122/9 39-124/10 39-124/7 39-124/8 39-124/9
112-3506EA 12.1 EUR
112-3506 112-3507 112-3508 112-3509 112-4254 112-4255 112-4256 112-4257
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Gants
Ces gants en nitrile réutilisables et résistants sont dotés d'une doublure 100 % coton et d'une paume et de doigts texturés. Ils offrent une excellente résistance à l'abrasion, aux coupures et aux accrocs, ainsi qu'une protection chimique de premier ordre.
  • Excellente adhérence sur sol sec et humide
  • Offrent une flexibilité, un confort et une protection optimaux
  • Résiste aux produits pétrochimiques, alcools, détergents, graisses et huiles ainsi qu'aux solvants
Idéal pour une utilisation dans le traitement et la préparation de produits chimiques, la fabrication de métaux, le dégraissage et pour les applications impliquant des produits agrochimiques.
EN 374, EN 388 (4111), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1,0
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX), Cat. III ; AQL 1,0
Homologués pour le contact alimentaire
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant