Imprimer
Gants pour salle blanche résistants aux acides, en néoprène/nitrile, Advantech 517
Fournisseur: MAPA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
34517038 34517036 34517037 34517039 34517030
112-0503EA 79.2 EUR
112-0503 112-0501 112-0502 112-0504 112-0500
Gants pour salle blanche résistants aux acides, en néoprène/nitrile, Advantech 517
Gants
Ces gants non poudrés pour salles blanches sont fabriqués à partir d'un mélange de trois polymères (nitrile, néoprène et caoutchouc naturel) qui offre une excellente résistance aux produits chimiques forts et une protection efficace contre un grand nombre d'entre eux. Exempts de silicone et de paraffine.
  • Confort et durabilité extrêmes, résistance exceptionnelle aux produits chimiques et aux contraintes mécaniques
  • Résistance aux agents d'attaque chimique, aux acides et aux produits caustiques
  • Texture en relief pour une bonne préhension des objets secs et humides
  • Les manchettes larges permettent le port d'une double paire de gants
Utilisables dans les salles blanches de classe 100, ISO 5 ou M3.5.
Certifications: EN 388:2016 (1110X), EN ISO 374-1:2016 Type B (KST), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Cat. III; AQL 1,5; ASTM D130.
Cdt: 1 paire/sac; 12 paires/sac