Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® Solvex® 37-900
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
37-900/10 37-900/11 37-900/7 37-900/8 37-900/9
112-0968EA 11.5 EUR
112-0968 112-0969 112-0970 112-0971 112-0972
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® Solvex® 37-900
Gants
Ces gants doublés de coton floqué sont dotés d'un revêtement spécial en nitrile et d'une finition texturée garantissant une prise sûre.
  • Densité testée
  • Conception anatomique, réduit la fatigue des mains
  • Désinfecté/Actifresh : Contient un agent fongicide et bactériostatique pour maintenir l'hygiène des mains et protéger contre les irritations cutanées
Idéal pour une utilisation dans le traitement chimique, la fabrication de semi-conducteurs et l'agriculture (manipulation de pesticides).
Épaisseur : 0 425 mm
Couleur: Rouge
EN 388 (4102), EN 374 (AKL), Cat. III; AQL 0,065
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), Cat. III.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant