Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 15-554
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
15-554/9 15-554/10
112-0269EA 54.5 EUR
112-0269 112-2180
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 15-554
Gants
Ces gants anatomiques sont confortables avec doigts et pouces préformés en PVA (composé inerte dans les solvants organiques, aromatiques et chlorés les plus puissants).
  • Enduction en alcool polyvinyle résistant 10 à 15 fois plus longtemps que tout autre revêtement
  • Doublure tricotée qui protège la main et absorbe la transpiration
  • Absorption et extraction quasi-nulles
  • Légèreté et souplesse exceptionnelles
Length: 355 mm
Colour: Red
EN 374 (BCD), EN 388 (3121), EN 1149, Cat. III; AQL 1.0
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type A (BCDFIJ), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), Cat. III ; AQL 1.0
Attention: Ne pas utiliser dans l'eau ou les solutions à base d'eau.