Ces gants ambidextres, constitués de latex naturel mélangé à du néoprène et du nitrile, sont étanches et possèdent des manchettes à bord roulé pour des applications en milieu sec.
- Bouts des doigts texturés, non poudrés
- Durabilité, confort, résistance à la déchirure et protection contre les éclaboussures de produits chimiques
- Faible taux de particules maintenu dans des sacs en plastique scellés
- Les niveaux de protéines de latex de caoutchouc naturel sont inférieurs au seuil de détection (test de Lowry), ce qui réduit le risque de sensibilisation
- Bord roulé empêchant les risques de déchirure à l'enfilage et l'enroulement du gant sur la main
Idéal pour la manipulation à sec et la protection contre les éclaboussures dans les environnements contrôlés.
Length: 255 mm
Thickness: 0,15 mm
Colour: Purple
EN 374 (Cat. III), AQL 1,5
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), Cat. III; AQL 1,5.
Cdt: 100 gants / boîte.