Imprimer
Gants d'examen, en néoprène, Micro-Touch® Affinity™
Fournisseur: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
553355 553354 553353 553352
112-1828EA 36.4 EUR
112-1828 112-1827 112-1826 112-1825
Gants d'examen, en néoprène, Micro-Touch® Affinity™
Gants
Ambidextres, ils sont exempts de protéines de latex, afin de protéger les patients et le personnel soignant contre les allergies de type I. Ils sont équipés d'une manchette à bord roulé et de doigts aux extrémités texturées pour une prise sûre, même humides.
  • Non stériles, non poudrés, extrémité des doigts texturée
  • Revêtement intérieur en polyacrylate pour un enfilage aisé
  • Souplesse exceptionnelle et grande élasticité offrant un niveau de confort comparable à celui du latex
  • Hautement résistants à un grand nombre de produits chimiques
  • Meilleure résistance aux perforations que les gants en latex
Ideal for sustained, high-risk examination procedures. Also tested for use with chemotherapy drugs.
Certifications: EN 455 Part 1, EN 455 Part 3; Cat. III; AQL 1,5