Imprimer
Gants en nitrile, TouchNTuff® 92-600 et 92-605
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
92-600/8.5-9 92-600/7.5-8 92-600/6.5-7 92-600/9.5-10 92-605/S 92-605/M 92-605/L 92-605/XL 92-600/10.5-11 92-600/5.5-6
112-0999EA 61.1 EUR
112-0999 112-0998 112-0997 112-1008 112-1935 112-1936 112-1937 112-1938 112-6640 112-6641
Gants en nitrile, TouchNTuff® 92-600 et 92-605
Gants
Ces gants avec manchettes à bord roulé sont fabriqués à partir de nitrile - résistant aux perforations et offrent une protection contre les éclaboussures accidentelles de produits chimiques dangereux.
  • Non stérile, sans poudre, bouts de doigts à finition lisse ou texturée
  • 100% en nitrile ; sans paraffine, silicone ou plastifiants ; parfaits pour les peaux sensibles
  • Trois fois plus résistants aux perforations que les gants en latex ou en PVC
  • Légers, frais et durables
  • Conçus pour une liberté de mouvement maximale et une fatigue minimale
Ils conviennent à une utilisation dans l'industrie chimique ou électronique.
Thickness: 0,12 mm
Colour: Green
EN 374, EN 1149-5 (tested for EN 1149-1 and 1149-3), Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved
Certifications: 92-600: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5 (testés pour EN 1149-1 et 1149-3), Cat. III ; AQL 1,5
92-605: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 1149-5 (testés pour EN 1149-1 et 1149-3), Cat. III ; AQL 1,5
Conviennent à la manipulation de denrées alimentaires.