VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
112-2371EA 18.7 EUR
112-2371 112-2372 112-2373 112-3101
VWR®, Gants en nitrile
Gants
Ces gants ambidextres offent une protection supplémentaire, notamment pour les peaux sensibles.
  • Non stérile, non poudrés, finition texturée
  • Extrêmement résistants aux solvants chimiques et aux graisses
  • Excellente préhension, particulièrement pour les objets humides
  • Spécialement conçus pour les personnes allergiques au latex
Pour une utilisation en laboratoire dans le domaine pharmaceutique et industriel, ainsi que dans l'industrie agroalimentaire.
Length: 240 mm
Thickness: 0,25 mm (double wall)
Colour: Blue
EN 374, Cat. III, AQL 1,5
Food contact approved
Certifications: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, PPE Cat. III; AQL 1.5
Approuvé pour le contact alimentaire.
Attention: * Double épaisseur, valeurs minimales