Imprimer
Gants en latex, Kimtech™ PFE-Xtra
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
U150502M U150503M
112-1771EA 0 EUR
112-1771 112-1772
Gants en latex, Kimtech™ PFE-Xtra
Gants
Gants ambidextres avec manchettes renforcées conçus pour résister à des conditions difficiles et pour lesquelles il existe un risque de projections de produits chimiques.
  • Non stériles, non poudrés, finition lisse
  • Excellente préhension dans les conditions humides et sèches
  • Manchettes renforcées pour un enfilage aisé
  • Taux de protéines de latex inférieur à 50 µg/gramme
  • Protection contre les virus conforme à la procédure ISO 16604 B:2004
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1.5
Thickness: 0,22 mm (palm), 0,26 mm (finger)
Colour: Natural
EN 374, EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 1.5
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5