Imprimer
Gants pour salles propres, latex, stériles, BioClean Extra™
Fournisseur: Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLAS-L BLAS-M BLAS-S BLAS-XL BLAS-L-P1
112-3078EA 961 EUR
112-3078 112-3079 112-3080 112-3081 NITRBLAS-L-P1
Gants pour salles propres, latex, stériles, BioClean Extra™
Gants
Ces gants ambidextres pour salles propres avec poignets renforcés peuvent être portés en superposition.
  • Stériles, non poudrés, finition texturée
  • Longs pour une protection jusqu'au coude
  • Teneur en protéines inférieure à 50 µg/g
  • Lixiviation prolongée dans de l'eau désionisée pure pour des très faibles niveaux de chlorures et de métaux extractibles
  • Code-barres unique de taille sur le carton (ITF-14) pour la saisie automatique de données lors des contrôles de stock
Pour salles propres de classes 10, ISO 4 et M2.5.
Length: 400 mm
Thickness: 0,10 mm (cuff); 0,13 mm (palm); 0,16 mm (fingers)
Colour: Natural
Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003, +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Sterilized in accordance with ISO 11137-1:2006.
Suitable for contact with all foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Cdt: Une paire avec manchettes par pochette plastique intérieure; une pochette intérieure par sachet EasyTear™ en PE; 10 paires par sachet extérieur scellé en PE; 20 sachets extérieurs par carton (200 paires).