Imprimer
Gants en latex, Semperclean MC
Fournisseur: SEMPERIT TECHN PROD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
814720622 814720722 814720702 814720802
112-5700EA 67.7 EUR
112-5700 112-5701 112-3130 112-3131
Gants en latex, Semperclean MC
Gants
Ces gants jetables spécifiques aux mains avec poignets à bords roulés sont dotés d'un revêtement intérieur spécial. Idéals pour une utilisation dans les laboratoires, les industries électroniques et pharmaceutiques.
  • Non stérile, sans poudre, finition micro-rugueuse
  • Extrêmement confortable à porter et particulièrement facile à enfiler grâce au revêtement intérieur spécial
  • Forme anatomique réduisant la fatigue de la main
  • Bonne prise en main grâce au traitement de surface spécial
  • Doux pour la peau grâce au processus de nettoyage et de lavage
Idéals pour une utilisation dans les laboratoires, les industries électroniques et pharmaceutiques.
Longueur : 270 - 285 mm
Épaisseur : 0,21 mm ± 0,05 mm
Couleur: Naturel
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1,5
Certifications: EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant