Imprimer
Gants pour salles propres, latex, AK
Fournisseur: Honeywell Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AK1815O/10 AK1815O/11 AK1815O/7 AK1815O/8 AK1815O/9
NORHAK1815O/10EA 153 EUR
NORHAK1815O/10 NORHAK1815O/11 NORHAK1815O/7 NORHAK1815O/8 NORHAK1815O/9
Gants pour salles propres, latex, AK
Gants
Gants anatomiques avec manchettes retournées et finition gaufrée. Pour tâches manuelles en salle blanche et protection contre les acides et produits caustiques.
  • Non stériles, non poudrés, finition texturée
  • Renforcés avec résistance exceptionnelle à la perforation et aux déchirures
  • Réduction de la contamination par des ions et substances extractibles
  • Bonne préhension dans des environnements secs/humides
  • Gaufrés et non imprimés pour éviter toute contamination par l'encre
Certifications: EN 388:2016 (1110X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNOT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Cat. III
Soumis au test IES RP-005.2 (modifié) sur les particules et substances extractibles. Conformes à la perméation ASTM 739.
Cdt: Conditionnées en salle blanche pour protéger les gants de toute contamination aérienne. Double emballage avec des matériaux d'emballage et d'étiquetage compatibles aux les salles blanches.