Imprimer
Filtres plongeur, VitraPOR®
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
25100 25101 25102 25103 25104
ROBU25100EA 125 EUR
ROBU25100 ROBU25101 ROBU25102 ROBU25103 ROBU25104
Filtres plongeur, VitraPOR®
Filtres Tubes filtrants
Micro immersion filter suitable for reverse filtration.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion
Made of borosilicate glass 3.3.