Imprimer
Entonnoirs compte-gouttes, forme conique
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
04453702 04457004 04454904 04455804 04473702 04474904 04475804 04457304 04452802 04472802 04477004 04477304
201-0910EA 93.3 EUR
201-0910 201-0913 201-0911 201-0912 201-0915 201-0579 201-0916 532-0051 201-0909 201-0914 532-0050 201-0917
Entonnoirs compte-gouttes, forme conique
Entonnoirs Ampoules de coulée
En verre borosilicaté 3.3.
  • Dispositif de blocage à filetage
  • Avec étiquette pour inscription, sans échelle
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Avec prise NS, cône NS et prise PTFE.