Imprimer
Ampoules à décanter, Squibb, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4301-0125 4301-0250 4301-0500 4301-1000 4301-2000
527-2101EA 173 EUR
527-2101 527-2102 527-2103 527-2104 527-2105
Ampoules à décanter, Squibb, Nalgene®
Entonnoirs Ampoules à décanter
En FEP, translucide, robinet en TFE, bouchon à vis en ETFE.
  • Fermeture étanche et robinet
  • Autoclavable, à l'exception du robinet
  • Le robinet en TFE ne nécessite aucune lubrification
Robuste, transparente, non adhérente pour un nettoyage facile, non mouillante pour une vidange complète et imperméable à tout produit chimique utilisé dans une ampoule à décanter.