Imprimer
Ampoules à décanter, Squibb, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4300-0125 4300-0250 4300-0500 4300-1000
527-0005EA 93 EUR
527-0005 527-0006 527-0007 527-0008
Ampoules à décanter, Squibb, Nalgene®
Entonnoirs Ampoules à décanter
En PPCO, translucide, robinet en TFE, bouchon à vis en PP.
  • Fermeture étanche et robinet
  • Très bonne résistance chimique
  • Autoclavable, à l'exception du robinet
  • Le robinet en TFE ne nécessite aucune lubrification