Imprimer
Ampoules à décanter cylindriques
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
04022049 04022058 04022028 04022037 04022070 04026128 04026137 04026149 04026158 04026170
527-1123EA 92.4 EUR
527-1123 527-1124 527-1121 527-1122 527-1125 527-1101 527-1102 527-1103 527-1104 527-1105
Ampoules à décanter cylindriques
Entonnoirs Ampoules à décanter
En verre borosilicaté DURAN®, avec bouchon RN en PE.
Avec robinet et tige simple. Disponibles avec clé en verre solide interchangeable ou une clé en PTFE pour les applications sans graisse. Avec graduations.