Imprimer
Récipients de sécurité, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6379-0004 6379-0010
119-3004EA 182 EUR
119-3004 119-3010
Récipients de sécurité, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
HDPE.
  • En PE-HD fluoré 10 L, en PE-HD 4 L
  • L'entonnoir en PP est doté d'un couvercle avec système de sécurité Easy Snap pour minimiser les éclaboussures accidentelles et les émissions volatiles
  • L'évent intégré libère la pression pendant le versement et empêche les émissions en cours d'utilisation
  • Le capuchon/adaptateur peut également être connecté à un filtre à seringue externe
  • La grille filtrante en PP amovible prend place en bas de l'entonnoir pour piéger les particules de grande taille
Un système de stockage temporaire des solvants et des déchets chimiques et biologiques se compose d'un conteneur résistant aux agents chimiques et aux chocs, ainsi que d'un entonnoir amovible avec couvercle, capuchon/adaptateur d'entonnoir et grille filtrante.