Imprimer
Unités de filtration sous vide
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
16306 16315
516-7015EA 206 EUR
516-7015 511-0132
Unités de filtration sous vide
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
En verre borosilicaté, pince en aluminium, autoclavables.
Unité de filtration par le vide pour la clarification, les tests de particules et les tests d'hybridation.
516-7015 : avec support de filtre en verre fritté
511-0132 : avec support de filtre en acier inoxydable revêtu de PTFE