Les moniteurs BioSart® 100 ont été spécialement conçus pour la détection et le dénombrement des micro-organismes dans les boissons, l'eau, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les denrées alimentaires et d'autres liquides. Ces dispositifs stériles avec boîtier en PS, et filtre à membrane et tampon de cellulose incorporés sont prêts à l'emploi.
- Débit élevé et rendement total
- Sans zones hydrophobes adhésives
- Les membranes haut débit offrent des temps de filtration plus courts en raison de débits 30% plus élevés.
- Entonnoir avec graduations de 10 ml
- Sortie 6,5×1,5 mm
Une fois la filtration terminée, retirez simplement l'entonnoir de 100 ml pour convertir le moniteur en une boîte de Petri. Inutile ainsi de manipuler les membranes.
Ces unités sont conçues pour être placées sur les bases d'une rampe de filtration sous vide, ce qui évite le nettoyage et la stérilisation nécessaires en cas d'utilisation d'entonnoirs réutilisables.
Certifications: Certifié conforme aux exigences de la norme internationale ISO 9001. Certificats de lot pour le taux de récupération, la stérilité et les spécifications.
Cdt: 48 units per box. 3 different packaging types available:
- Single sterile packed: 12 single sterile monitors in 1 tray, 1 box includes 4 of these trays. Suitable for more critical applications like in the Pharma industry.
- Sterile packed in one tray: 12 monitors sterile packed in 1 tray, 1 box includes 4 of these trays.
- Sterile bulk packed in one box: 48 sterile monitors without extra packaging in 2 layers in 1 box, the box is wrapped in a thin foil. Suitable for less critical applications.