Imprimer
Entonnoirs de Büchner, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
213412207 213412807 213413409 213414405 213415401
511-0335EA 138 EUR
511-0335 511-0336 511-0337 511-0338 511-0339
Entonnoirs de Büchner, DURAN®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs Büchner
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
For filter papers or membrane filtration discs.