Imprimer
Entonnoirs selon le Dr. Hirsch
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L126/00 L126/000 L126/4/0 L126/4/0A L126/5/0
519-2395EA 94.5 EUR
519-2395 519-2394 519-2392 519-2393 519-2391
Entonnoirs selon le Dr. Hirsch
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
White glazed porcelain.
Funnel with integral perforated filter plate can be used with paper or membrane discs.
Certifications: DIN 12 905 (except 519-2392 and 519-2393).