Imprimer
Entonnoirs de Büchner, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4280-0550 4280-0700 4280-0900 4280-1100 4280-1500
221-0100EA 18.3 EUR
221-0100 221-0101 221-0102 221-0103 221-0104
Entonnoirs de Büchner, Nalgene®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs Büchner
PP
  • Robuste et léger
  • Le haut et le bas peuvent être séparés pour un nettoyage facile
  • Autoclavable
Pour disques filtrants en papier ou à membrane.