Imprimer
Micro-entonnoirs de filtration, VitraPOR®
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
27200 27080 27084 27201 27202 27203 27204 27081 27082 27083
511-0385EA 147 EUR
511-0385 511-0384 511-0257 ROBU27201 511-0290 511-0291 511-0258 ROBU27081 511-0274 511-0256
Micro-entonnoirs de filtration, VitraPOR®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Tubes pour la filtration
Verre borosilicaté 3.3.
  • Pour la filtration de très petits volumes
  • Très bonne résistance à la température
Avec plaque filtrante en verre fritté intégrée.