Imprimer
Entonnoirs compte-gouttes, cylindriques, sans équilibrage de pression
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
04154914 04155814 04157014 04152811 04152814 04153711 04153714 04152211
271-5114EA 125 EUR
271-5114 271-5115 271-5116 271-5102 271-5112 271-5103 271-5113 201-0896
Entonnoirs compte-gouttes, cylindriques, sans équilibrage de pression
Entonnoirs Ampoules de coulée
DURAN®, verre borosilicaté, transparent, avec clé en verre.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Cône et rodage standard femelle. Avec divisions. Robinet avec protection du filetage.