Imprimer
Entonnoirs compte-gouttes, cylindriques, avec équilibrage de pression
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
04372811 04373711 04374914 04375814 04377014 04372814 04373714 04372211
201-5172EA 130 EUR
201-5172 201-5173 201-5184 201-5185 201-5186 201-5182 201-5183 201-0897
Entonnoirs compte-gouttes, cylindriques, avec équilibrage de pression
Entonnoirs Ampoules de coulée
DURAN®, verre borosilicaté, transparent, avec clé en PTFE.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Cône et rodage standard femelle, avec divisions pour lecture approximative du volume. Robinet avec protection du filetage.