Imprimer
Entonnoirs à tige courte, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DURAN®
519-2547EA 44.6 EUR
519-2547 221-0139 221-1182 221-0140 221-0141
Entonnoirs à tige courte, DURAN®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®, parois à sillons.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale pour une grande résistance aux variations de température
Pour la filtration rapide. Angle d'ouverture de 60°. Bord de l'entonnoir rodé et poli au feu.