Imprimer
Entonnoirs analytiques, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4250-0035 4250-0055 4250-0065 4250-0075 4250-0100 4250-0160
221-0164EA 54.8 EUR
221-0164 221-0084 221-0085 221-0086 221-0088 221-0089
Entonnoirs analytiques, Nalgene®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs analytiques
En PPCO translucide.
  • Inner ribs at an angle of 58° to accelerate the filtering process
  • Outer ribs prevent air from being trapped under the filter paper
  • Autoclavable
Avec nervures internes et externes. Angle d'ouverture de 60°.