Imprimer
Entonnoirs à tige courte, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4260-0040 4260-0060 4260-0100
221-0096EA 36.8 EUR
221-0096 221-0097 221-0098
Entonnoirs à tige courte, Nalgene®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
En PE-BD, transparent.
  • Bonne résistance chimique
  • Les plus grandes versions sont équipées de nervures externes pour une meilleure évacuation de l'air et d'un oeillet de suspension
  • Pour filtration sous vide
Parois internes lisses. Forme très stable.