Imprimer
Entonnoirs pour rodage conique
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
70594 70694 70494
221-1409EA 70.8 EUR
221-1409 221-1410 221-1418
Entonnoirs pour rodage conique
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs pour rodages coniques
En PP translucide.
  • Pour le transfert de réactifs liquides ou en poudre dans des ballons tubules
  • Très bonne résistance chimique
  • Autoclavables
The funnel body is flattened on the side and the end of the shaft is shaped to fit conical ground joints.