Imprimer
Entonnoirs, industriels, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FWC102 FWC106 FWC110 FWC116 FWC108 FWC104 FWC112 FWC118 FWC114
221-0037EA 23.3 EUR
221-0037 221-0039 221-0041 221-0044 221-0040 221-0038 221-0042 221-0045 221-0168
Entonnoirs, industriels, Azlon®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
PEHD, translucide.
  • Bonne résistance chimique et thermique
  • Structure robuste et rigide
  • Position supérieure à parois droites pour éviter les éclaboussures
Dotés de parois internes lisses. Entonnoir universel pour une grande variété d'applications. Œillet de suspension pour un rangement aisé.