Imprimer
Entonnoirs à tige courte
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
41094 41194 41294 41394 41494 41594 41694 40894
221-0152EA 8.1 EUR
221-0152 221-0153 221-0154 221-0155 221-0156 221-0157 221-0158 221-1417
Entonnoirs à tige courte
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
En PP translucide.
  • Très bonne résistance chimique
  • Autoclavable
  • Adaptés pour une utilisation avec du papier filtre standard
Dotés de surfaces intérieures lisses.