Imprimer
Entonnoirs analytiques
Fournisseur: Kavalier
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
632421052055 632421052075 632421052100
221-1715EA 33.4 EUR
221-1715 221-1716 221-1717
Entonnoirs analytiques
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs analytiques
En verre borosilicate 3.3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Pour la filtration rapide.