Imprimer
Entonnoirs à tige courte
Fournisseur: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
221-1721EA 7.9 EUR
221-1721 221-1731 221-1723 221-1722 KAVA632413001250 221-1725 221-1724 221-1727 221-1726 221-1729 221-1728 KAVAN632421001030 KAVAN632421001041 KAVAN632421001060 KAVAN632421001071 KAVAN632421001050 KAVAN632421001081 KAVA632413001200 VTRB632413001230 KAVAN632421001100 KAVAN632421001086 221-1730
Entonnoirs à tige courte
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
En verre borosilicaté 3.3
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec parois internes lisses.
Certifications: DIN 12445 et ISO 4798