Imprimer
Funnels
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FUNSS100H FUNSS150H FUNSS200H
NICKFUNSS100HEA 45.7 EUR
NICKFUNSS100H NICKFUNSS150H 221-0165
Funnels
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
En acier inoxydable.
  • Bonne résistance chimique, résistance thermique exceptionnelle
  • Avec canal d'aération pour l'évacuation de l'air du conteneur
  • Autoclavables
Avec parois internes lisses. Robustes et solides. Entonnoirs universels pour de nombreuses applications. Oeillets de suspension pour un rangement plus aisé.